Learn More
3-Hidroxiagomelatina, TRC
Código de producto. 30407893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30407893 1 mg 1 miligramo
30393314 10 mg -
30394001 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30407893 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH7982801MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 166526-99-4
Fórmula molecular C15H17NO3
Peso molecular (g/mol) 259.3
Sinónimo S 21540, N-[2-(3-Hydroxy-7-methoxy-1-naphthalenyl)ethyl]acetamide, Agomelatine 3-Hydroxy Impurity
Nombre IUPAC N-[2-(3-hidroxi-7-metoxinaftalena-1-il)etil]acetamida
SMILES OC1=CC(CCNC(C)=O)=C2C(C=CC(OC)=C2)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxyagomelatine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H17NO3/c1-10(17)16-6-5-12-8-13(18)7-11-3-4-14(19-2)9-15(11)12/h3-4,7-9,18H,5-6H2,1-2H3,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.1208
Porcentaje de pureza >95%