Learn More
Ácido 3-hidroxiadamantano-1-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454287 1 g 1 g
11464287 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20377.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 42711-75-1 | C11H15O3 | 195.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42711-75-1
Fórmula molecular C11H15O3
Peso molecular (g/mol) 195.24
Número MDL MFCD00193929
Clave InChI CJJMAWPEZKYJAP-JZVMUCMXSA-M
Sinónimo 3-hydroxy-1-adamantanecarboxylic acid, 3-hydroxy-adamantane-1-carboxylic acid, 3-hydroxyadamantanecarboxylic acid, 1-carboxy-3-adamantanol, 3-hydroxy-1-adamantane carboxylic acid, 3-hydroxytricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carboxylic acid, 3-carboxy-1-hydroxyadamantane, 3-hydroxy-tricyclo, acmc-1aqmu, 3-carboxy-1-adamantanol
PubChem CID 2736518
Nombre IUPAC ácido 3-hidroxiadamantano-1-carboxílico
SMILES OC12C[C@@H]3C[C@H](C1)CC(C3)(C2)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxyadamantane-1-carboxylic acid
Punto de fusión 203°C to 207°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.25
Porcentaje de pureza 98%