Learn More
Ácido 3-hidroxiadamantano-1-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10161292
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 10 g
Código de producto.
10161292 Frasco de vidrio ámbar; 10 g
1 options
Código de producto. 10161292 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB12757EA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxyadamantane-1-carboxylic acid
CAS 42711-75-1
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C11H15O3
Número MDL MFCD00193929
Cantidad 10 g
Sinónimo 3-hydroxy-1-adamantanecarboxylic acid, 3-hydroxy-adamantane-1-carboxylic acid, 3-hydroxyadamantanecarboxylic acid, 1-carboxy-3-adamantanol, 3-hydroxy-1-adamantane carboxylic acid, 3-hydroxytricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carboxylic acid, 3-carboxy-1-hydroxyadamantane, 3-hydroxy-tricyclo, acmc-1aqmu, 3-carboxy-1-adamantanol
Clave InChI CJJMAWPEZKYJAP-JZVMUCMXSA-M
SMILES OC12C[C@@H]3C[C@H](C1)CC(C3)(C2)C([O-])=O
Nombre IUPAC ácido 3-hidroxiadamantano-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 195.24
PubChem CID 2736518
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.24
Porcentaje de pureza 97%