Learn More
3'-hidroxiacetofenona, TRC
Código de producto. 30401828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30401828 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30401828 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH7410305G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone (3-Hydroxyacetophenone)
CAS 121-71-1
Fórmula molecular C8 H8 O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone, Etilefrine Hydrochloride Imp. E (EP), 3-Hydroxyacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5,10H,1H3
SMILES CC(=O)c1cccc(O)c1
Nombre IUPAC 1-(3-hidroxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 136.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0524