Learn More
3'-Hidroxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494234 500 g 500 g
11484234 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11494234 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12547.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 121-71-1 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
3’Hydroxyacetophenone is used in the preparation of chalcones and flavonoids, which finds application as an anti-tuberculosis agent and antileishmanial chaocones. It is also involved in the preparation of phenylephrine. Further, it is an active component of castoreum, which is used as a tincture in some perfumes and as a food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3‘Hidroxiacetofenona se utiliza en la preparación de chalconas y flavonoides, y se aplica como agente antituberculoso y chalconas con actividad antileishmaniasis. También participa en la preparación de la fenilefrina. Además, es un componente activo del castoreo, que se utiliza como tintura en algunos perfumes y como aditivo alimentario.
Solubilidad
Soluble en alcohol. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-71-1
Fórmula molecular C8H8O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00002298
Clave InChI LUJMEECXHPYQOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-hydroxyacetophenone, 3-hydroxyacetophenone, 1-3-hydroxyphenyl ethanone, m-hydroxyacetophenone, 3-acetylphenol, 1-3-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-hydroxyphenyl, m-acetylphenol, 3-hydroxy acetophenone, 3-acetophenol
PubChem CID 8487
Nombre IUPAC 1-(3-hidroxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Hydroxyacetophenone
Punto de fusión 93°C to 97°C
Densidad 1.1
Punto de ebullición 296°C
Cantidad 500 g
Beilstein 2040676
Información de solubilidad Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 98%