Learn More
3'-Hidroxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484234 100 g 100 g
11494234 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11484234 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12547.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 121-71-1 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
3’Hydroxyacetophenone is used in the preparation of chalcones and flavonoids, which finds application as an anti-tuberculosis agent and antileishmanial chaocones. It is also involved in the preparation of phenylephrine. Further, it is an active component of castoreum, which is used as a tincture in some perfumes and as a food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3‘Hidroxiacetofenona se utiliza en la preparación de chalconas y flavonoides, y se aplica como agente antituberculoso y chalconas con actividad antileishmaniasis. También participa en la preparación de la fenilefrina. Además, es un componente activo del castoreo, que se utiliza como tintura en algunos perfumes y como aditivo alimentario.
Solubilidad
Soluble en alcohol. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-71-1
Fórmula molecular C8H8O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00002298
Clave InChI LUJMEECXHPYQOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-hydroxyacetophenone, 3-hydroxyacetophenone, 1-3-hydroxyphenyl ethanone, m-hydroxyacetophenone, 3-acetylphenol, 1-3-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-hydroxyphenyl, m-acetylphenol, 3-hydroxy acetophenone, 3-acetophenol
PubChem CID 8487
Nombre IUPAC 1-(3-hidroxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Hydroxyacetophenone
Punto de fusión 93°C to 97°C
Densidad 1.1
Punto de ebullición 296°C
Cantidad 100 g
Beilstein 2040676
Información de solubilidad Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3'-Hydroxyacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(3-hydroxyphenyl)ethanone