Learn More
3-hidroxiacetaminofén, TRC
Código de producto. 30395590
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395590 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30395590 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH71475050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxyacetaminophen
CAS 37519-14-5
Fórmula molecular C8 H9 N O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo Acetamide, N-(3,4-dihydroxyphenyl)-, Acetanilide, 3',4'-dihydroxy- (6CI), N-(3,4-Dihydroxyphenyl)acetamide, 3-Hydroxyacetaminophen, 4-(Acetylamino)catechol, 4-Acetylaminopyrocatechol, 3'-Hydroxyacetaminophen, 3',4'-Dihydroxyacetanilide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO3/c1-5(10)9-6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,11-12H,1H3,(H,9,10)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(O)c(O)c1
Nombre IUPAC N-(3,4-dihidroxifenil)acetamida
Peso molecular (g/mol) 167.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0582