Learn More
3-hidroxixilazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy Xylazine |
| CAS | 145356-33-8 |
| Fórmula molecular | C12 H16 N2 O S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-[(5,6-Dihydro-4H-1,3-thiazin-2-yl)amino]-2,4-dimethylphenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16N2OS/c1-8-4-5-10(15)9(2)11(8)14-12-13-6-3-7-16-12/h4-5,15H,3,6-7H2,1-2H3,(H,13,14) |
| SMILES | Cc1ccc(O)c(C)c1NC2=NCCCS2 |
| Nombre IUPAC | 3-(5,6-dihidro-4H-1,3-tiazin-2-ilamino)-2,4-dimetilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 236.333 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.098 |