Learn More
3'-Hidroxi-Warfarina, TRC
Código de producto. 30137865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137865 25 mg 25 miligramos
30136537 5 mg 5 miligramos
30007671 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137865 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH99609525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30992-81-5
Fórmula molecular C19 H16 O5
Peso molecular (g/mol) 324.33
Sinónimo 4-Hydroxy-3-[1-(3-hydroxyphenyl)-3-oxobutyl]-2H-1-benzopyran-2-one, 3-(α-Acetonyl-m-hydroxybenzyl)-4-hydroxycoumarin
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-[1-(3-hidroxifenil)-3-ox-butil]cromo-2-uno
SMILES CC(=O)CC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3cccc(O)c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-hydroxy Warfarin
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H16O5/c1-11(20)9-15(12-5-4-6-13(21)10-12)17-18(22)14-7-2-3-8-16(14)24-19(17)23/h2-8,10,15,21-22H,9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.0998