Learn More
Ácido 3-hidroxi valproico (mezcla de disestereómeros), TRC
Código de producto. 30396046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30396046 5 mg -
30389337 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30396046 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9930005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58888-84-9
Fórmula molecular C8 H16 O3
Peso molecular (g/mol) 160.21
Sinónimo 3-Hydroxy Valproic Acid
Nombre IUPAC 3-hidroxi-2-ácido propilpenanoico
SMILES CCCC(C(O)CC)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy Valproic Acid (Mixture of Diastereomers)
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16O3/c1-3-5-6(8(10)11)7(9)4-2/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.1099
Porcentaje de pureza >95%