Learn More
3'-Hidroxi Estanozolol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3'-Hydroxystanozolol |
| CAS | 2295-92-3 |
| Fórmula molecular | C21 H32 N2 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (5alpha,17beta)-17-Methyl-1'H-Androstano[3,2-c]pyrazole-5',17-diol, 1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,8,10,10a,10b,11,12,12a-Hexadecahydro-1,10a,12a-trimethylcyclopenta[7,8]phenanthro[2,3-c]pyrazole-1,9-diol, 1'H-Androstano[3,2-c]pyrazole-5',17-diol Cyclopenta[7,8]phenanthro[2,3-c]pyrazole deriv. |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H32N2O2/c1-19-11-14-17(22-23-18(14)24)10-12(19)4-5-13-15(19)6-8-20(2)16(13)7-9-21(20,3)25/h12-13,15-16,25H,4-11H2,1-3H3,(H2,22,23,24)/t12-,13+,15-,16-,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4Cc5[nH]nc(O)c5C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Peso molecular (g/mol) | 344.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 344.2464 |