Learn More
3'-Hidroxi Estanozolol-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3'-Hydroxy Stanozolol-d5 |
| CAS | 853904-68-4 |
| Fórmula molecular | C21H27D5N2O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (5α,17β)-1',2'-Dihydro-17-hydroxy-17-methyl-5'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-5'-one-d5, 3'-Hydroxystanazolol-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H32N2O2/c1-19-11-14-17(22-23-18(14)24)10-12(19)4-5-13-15(19)6-8-20(2)16(13)7-9-21(20,3)25/h12-13,15-16,25H,4-11H2,1-3H3,(H2,22,23,24)/t12-,13+,15-,16-,19-,20-,21-/m0/s1/i3D3,9D2 |
| SMILES | O[C@]1(C([2H])([2H])[2H])[C@@]2(C)CC[C@@]3([H])[C@@]([C@]2([H])CC1([2H])[2H])([H])CC[C@@]4([H])CC5=C(C(O)=NN5)C[C@@]43C |
| Peso molecular (g/mol) | 349.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 349.2778 |