Learn More
3'-Hidroxi Estanozolol-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3'-Hydroxystanozolol-D3 |
| CAS | 170082-17-4 |
| Fórmula molecular | C21 2H3 H29 N2 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3'-Hydroxystanozolol-D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H32N2O2/c1-19-11-14-17(22-23-18(14)24)10-12(19)4-5-13-15(19)6-8-20(2)16(13)7-9-21(20,3)25/h12-13,15-16,25H,4-11H2,1-3H3,(H2,22,23,24)/t12-,13+,15-,16-,19-,20-,21-/m0/s1/i3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4Cc5[nH]nc(O)c5C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Peso molecular (g/mol) | 347.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 347.2652 |