Learn More
3' '-Hidroxi Simvastatina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3''-Hydroxy Simvastatin |
| CAS | 1283861-33-5 |
| Fórmula molecular | C25 H38 O6 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H38O6/c1-14-10-17-7-6-15(2)20(9-8-19-12-18(27)13-22(28)30-19)23(17)21(11-14)31-24(29)25(4,5)16(3)26/h6-7,10,14-16,18-21,23,26-27H,8-9,11-13H2,1-5H3/t14-,15-,16?,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1 |
| SMILES | CC(O)C(C)(C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12 |
| Nombre IUPAC | [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-hidroxi-6-oxooxan-2-il]etil]-3,7-dimetil-1,2,3,7,8,8a-hexahidronaftalen-1-il] 3-hidroxi-2,2-dimetilbutanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 434.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 434.2668 |