Learn More
3' '-Hidroxisimvastatina Ácido Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30404014
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30404014 25 mg
30392760 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30404014 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95351525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1316302-95-0
Fórmula molecular C25H39NaO7
Peso molecular (g/mol) 474.56
Sinónimo 1-Naphthaleneheptanoic acid, 1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,δ-dihydroxy-8-(3-hydroxy-2,2-dimethyl-1-oxobutoxy)-2,6-dimethyl-, sodium salt (1:1), (βR,δR,1S,2S,6R,8S,8aR)-, (βR,δR,1S,2S,6R,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-Hexahydro-β,δ-dihydroxy-8-(3-hydroxy-2,2-dimethyl-1-oxobutoxy)-2,6-dimethyl-1-naphthaleneheptanoic acid sodium salt, 3''-Hydroxy simvastatin acid sodium salt, 3''-Hydroxysimvastatin hydroxy acid sodium salt, Sodium 3''-Hydroxytenivastatin, (3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-[(2,2-Dimethyl-3-hydroxybutanoyl)oxy]-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic acid monosodium salt
SMILES O=C(C(C)(C)C(O)C)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2[C@@]1([H])[C@](CC[C@@](C[C@@H](O)CC(O[Na])=O)([H])O)([H])[C@@H](C)C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3''-Hydroxy Simvastatin Acid Sodium Salt
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H40O7.Na/c1-14-10-17-7-6-15(2)20(9-8-18(27)12-19(28)13-22(29)30)23(17)21(11-14)32-24(31)25(4,5)16(3)26;/h6-7,10,14-16,18-21,23,26-28H,8-9,11-13H2,1-5H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/t14-,15-,16?,18+,19+,20-,21-,23-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.2593