Learn More
3-Hidroxi Ácido Sebácico, TRC
Código de producto. 30135114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135114 100 mg 100 miligramos
30004422 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135114 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH953770100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73141-46-5
Fórmula molecular C10 H18 O5
Peso molecular (g/mol) 218.25
Sinónimo 3-Hydroxydecanedioic Acid, 3-Hydroxysebacic Acid;
Nombre IUPAC Ácido 3-hidroxidecanodióico
SMILES OC(CCCCCCC(=O)O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy Sebacic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O5/c11-8(7-10(14)15)5-3-1-2-4-6-9(12)13/h8,11H,1-7H2,(H,12,13)(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.1154
Porcentaje de pureza >95%