Learn More
3-Hidroxi-Ropivacaína, TRC
Código de producto. 30137561
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137561 25 mg 25 miligramos
30137086 5 mg 5 miligramos
30010671 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137561 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95342025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163589-30-8
Fórmula molecular C17H26N2O2
Peso molecular (g/mol) 290.4
Sinónimo (2S)-N-(3-Hydroxy-2,6-dimethylphenyl)-1-propyl-2-piperidinecarboxamide;
SMILES CCCN1CCCC[C@H]1C(=O)Nc2c(C)ccc(O)c2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy Ropivacaine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H26N2O2/c1-4-10-19-11-6-5-7-14(19)17(21)18-16-12(2)8-9-15(20)13(16)3/h8-9,14,20H,4-7,10-11H2,1-3H3,(H,18,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.1994
Porcentaje de pureza >95%