Learn More
3'-hidroxi repaglinida (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3'-hydroxy Repaglinide (mixture of diastereomers) |
| CAS | 874908-14-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C27 H36 N2 O5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Benzoic acid, 2-ethoxy-4-[2-[[1-[2-(3-hydroxy-1-piperidinyl)phenyl]-3-methylbutyl]amino]-2-oxoethyl]- (9CI, ACI), 2-Ethoxy-4-[2-[[1-[2-(3-hydroxy-1-piperidinyl)phenyl]-3-methylbutyl]amino]-2-oxoethyl]benzoic acid (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H36N2O5/c1-4-34-25-15-19(11-12-22(25)27(32)33)16-26(31)28-23(14-18(2)3)21-9-5-6-10-24(21)29-13-7-8-20(30)17-29/h5-6,9-12,15,18,20,23,30H,4,7-8,13-14,16-17H2,1-3H3,(H,28,31)(H,32,33) |
| SMILES | CCOc1cc(CC(=O)NC(CC(C)C)c2ccccc2N3CCCC(O)C3)ccc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-etoxi-4-[2-[[1-[2-(3-hidroxipiperidin-1-il)fenil]-3-metilbutil]amino]-2-oxoetil]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 468.59 |
| Mostrar más |