Learn More
3'-Hidroxi Repaglinida-d5 (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30405749
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30405749 10 mg 10 miligramos
30396657 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30405749 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95328210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1352792-15-4
Fórmula molecular C27H31D5N2O5
Peso molecular (g/mol) 473.62
Sinónimo 2-(Ethoxy-d5)-4-[2-[[1-[2-(3-hydroxy-1-piperidinyl)phenyl]-3-methylbutyl]amino]-2-oxoethyl]benzoic Acid
Nombre IUPAC 4-[2-[[1-[2-(3-hidroxipiperidina-1-il)fenil]-3-metilbutil]amino]-2-oxobietilo-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetoxi)ácido benzoico
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1cc(CC(=O)NC(CC(C)C)c2ccccc2N3CCCC(O)C3)ccc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Hydroxy Repaglinide-d5(Mixture of Diastereomers)
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H36N2O5/c1-4-34-25-15-19(11-12-22(25)27(32)33)16-26(31)28-23(14-18(2)3)21-9-5-6-10-24(21)29-13-7-8-20(30)17-29/h5-6,9-12,15,18,20,23,30H,4,7-8,13-14,16-17H2,1-3H3,(H,28,31)(H,32,33)/i1D3,4D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.2938