Learn More
3-Hidroxi Fenitoína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy Phenytoin |
| CAS | 30074-03-4 |
| Fórmula molecular | C15 H12 N2 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12N2O3/c18-12-8-4-7-11(9-12)15(10-5-2-1-3-6-10)13(19)16-14(20)17-15/h1-9,18H,(H2,16,17,19,20) |
| SMILES | Oc1cccc(c1)C2(NC(=O)NC2=O)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 5-(3-hidroxifenil)-5-fenillimidazolidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 268.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.0848 |