Learn More
3-Hidroxi-O-metil-L-tirosina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30402005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30402005 50 mg -
30407956 100 mg -
30404921 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30402005 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH80505350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37466-29-8
Fórmula molecular C10 H13 N O4 . H Cl
Peso molecular (g/mol) 247.675
Sinónimo 4-O-Methyldopa Hydrochloride
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(3-hidroxi-4-metaxifenil)ácido propanoico; Cloruro
SMILES Cl.COc1ccc(C[C@H](N)C(=O)O)cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-O-methyl-L-tyrosine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO4.ClH/c1-15-9-3-2-6(5-8(9)12)4-7(11)10(13)14;/h2-3,5,7,12H,4,11H2,1H3,(H,13,14);1H/t7-;/m0./s1
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.0611