Learn More
3-hidroxi nevirapina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy Nevirapine |
| CAS | 174532-82-2 |
| Fórmula molecular | C15H14N4O2 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | 11-Cyclopropyl-5,11-dihydro-3-hydroxy-4-methy-6H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14N4O2/c1-8-11(20)7-17-14-12(8)18-15(21)10-3-2-6-16-13(10)19(14)9-4-5-9/h2-3,6-7,9,20H,4-5H2,1H3,(H,18,21) |
| SMILES | CC1=C2C(=NC=C1O)N(C3=C(C=CC=N3)C(=O)N2)C4CC4 |
| Nombre IUPAC | 11-ciclopropil-3-hidroxi-4-metil-5H-dipirido[2,3-e:2',3'-f][1,4]diazepin-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 282.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.112 |