Learn More
3-Hidroxi Nevirapina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy Nevirapine-d3 |
| CAS | 1346602-85-4 |
| Fórmula molecular | C15H11D3N4O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 11-Cyclopropyl-5,11-dihydro-3-hydroxy-4-methy-6H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14N4O2/c1-8-11(20)7-17-14-12(8)18-15(21)10-3-2-6-16-13(10)19(14)9-4-5-9/h2-3,6-7,9,20H,4-5H2,1H3,(H,18,21)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])c1c(O)cnc2N(C3CC3)c4ncccc4C(=O)Nc12 |
| Nombre IUPAC | 11-ciclopropil-3-hidroxi-4-(trideuteriometil)-5H-dipirido[2,3-d:3',2'-f][1,4]diazepin-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 285.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.1305 |