Learn More
Bromuro de 3-hidroxi-N,N,N-trimetilanilinio, Mikromol™
Descripción
Bromuro de 3-hidroxi-N,N,N-trimetilanilinio
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-N,N,N-trimethylanilinium Bromide |
| CAS | 1620-19-5 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Hydroxy-N,N,N-trimethylanilinium Bromide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H14 N O . Br |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 3-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-benzenaminium Bromide (1:1), (m-Hydroxyphenyl)trimethylammonium bromide (6CI,7CI), Benzenaminium, 3-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, bromide (9CI), 3-Hydroxyphenyltrimethylammonium bromide, Neostigmine Bromide Impurity A as Bromide, Neostigmine Impurity A as Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13NO.BrH/c1-10(2,3)8-5-4-6-9(11)7-8;/h4-7H,1-3H3;1H |
| SMILES | [Br-].C[N+](C)(C)c1cccc(O)c1 |
| Nombre IUPAC | bromuro de (3-hidroxifenil)-trimetilazanio |
| Mostrar más |