Learn More
3-hidroxi-N-metil-3-(tiofen-2-il)propanamida, Mikromol™
Código de producto. 30051531
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051531 25 mg 25 miligramos
17989594 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051531 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1122.220025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-hidroxi-N-metil-3-(tiofen-2-il)propanamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-N-methyl-3-(thiophen-2-yl)propanamide
CAS 603996-87-8
Nombres de analitos o componentes 3-Hydroxy-N-methyl-3-(thiophen-2-yl)propanamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H11 N O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-Hydroxy-N-methyl-3-(2-thienyl)propanamide, 2-Thiophenepropanamide, beta-hydroxy-N-methyl-
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO2S/c1-9-8(11)5-6(10)7-3-2-4-12-7/h2-4,6,10H,5H2,1H3,(H,9,11)
SMILES CNC(=O)CC(O)c1cccs1
Nombre IUPAC 3-hidroxi-N-metil-3-tiofen-2-ilpropanamida
Peso molecular (g/mol) 185.24
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.051 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.