Learn More
Éster Metílico de Ácido 3-Hidroximirístico, TRC
Código de producto. 30390897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30390897 500 mg
30401476 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30390897 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH954425500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55682-83-2
Fórmula molecular C15 H30 O3
Peso molecular (g/mol) 258.4
Sinónimo (±)-Methyl 3-Hydroxytetradecanoate, Methyl 3-Hydroxytetradecanoate, 3-Hydroxytetradecanoic Acid Methyl Ester
Nombre IUPAC metil-3-hidroxitetradecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCC(O)CC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy Myristic Acid Methyl Ester
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H30O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(16)13-15(17)18-2/h14,16H,3-13H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.2195