Learn More
3-Hidroxi Medetomidina, TRC
Código de producto. 30009278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009278 2.5 mg 2.50 miligramo
30011907 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009278 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9467702.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128366-50-7
Fórmula molecular C13H16N2O
Peso molecular (g/mol) 216.28
Sinónimo 3-[1-(1H-Imidazol-5-yl)ethyl]-2-methylbenzenemethanol;
SMILES CC1=C(C=CC=C1C(C)C2=CN=CN2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy Medetomidine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16N2O/c1-9-11(7-16)4-3-5-12(9)10(2)13-6-14-8-15-13/h3-6,8,10,16H,7H2,1-2H3,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.1263
Porcentaje de pureza >95%