Learn More
3-Hidroxi Loratadina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy Loratadine |
| CAS | 183483-15-0 |
| Fórmula molecular | C22 H23 Cl N2 O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H23ClN2O3/c1-2-28-22(27)25-9-7-14(8-10-25)20-19-6-5-17(23)11-15(19)3-4-16-12-18(26)13-24-21(16)20/h5-6,11-13,26H,2-4,7-10H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cc(O)cnc24)CC1 |
| Nombre IUPAC | 4-(8-cloro-3-hidroxi-5,6-dihidrobenzo[4,5]ciclohepta[1,2-b]piridin-11-ilideno)piperidina-1-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 398.88 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 398.1397 |