Learn More
3-hidroxi ketoprofeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy Ketoprofen |
| CAS | 144977-90-2 |
| Fórmula molecular | C16 H14 O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-[3-(3-Hydroxybenzoyl)phenyl]-propionic Acid, 3-(3-Hydroxybenzoyl)-α-methylbenzeneacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14O4/c1-10(16(19)20)11-4-2-5-12(8-11)15(18)13-6-3-7-14(17)9-13/h2-10,17H,1H3,(H,19,20) |
| SMILES | CC(C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2cccc(O)c2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[3-(3-hidroxibenzoil)fenil]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 270.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.0892 |