Learn More
3-Hidroxi Imiquimod, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy Imiquimod |
| CAS | 1807606-78-5 |
| Fórmula molecular | C14H16N4O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4-Amino-beta-methyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline-1-propanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16N4O/c1-9(7-19)6-18-8-16-12-13(18)10-4-2-3-5-11(10)17-14(12)15/h2-5,8-9,19H,6-7H2,1H3,(H2,15,17) |
| SMILES | CC(CO)Cn1cnc2c(N)nc3ccccc3c12 |
| Nombre IUPAC | 3-(4-aminoimidazo[4,5-c]quinolin-1-il)-2-metilpropan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 256.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.1324 |