Learn More
3-Hidroxi Guanfacina, TRC
Código de producto. 17944425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17944425 1 mg 1 miligramo
17921955 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17944425 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9427301MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78197-84-9
Fórmula molecular C9 H9 Cl2 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 262.0927
Sinónimo N-(Aminoiminomethyl)-2,6-dichloro-3-hydroxy-benzeneacetamide
Nombre IUPAC N-carbamimidoil-2-(2,6-dicloro-3-hidroxifenil)acetamida
SMILES NC(=N)NC(=O)Cc1c(Cl)ccc(O)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy Guanfacine
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9Cl2N3O2/c10-5-1-2-6(15)8(11)4(5)3-7(16)14-9(12)13/h1-2,15H,3H2,(H4,12,13,14,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.0072