Learn More
3-Hidroxi-Donepezil (Impureza de Donepezilo), TRC
Código de producto. 30137451
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137451 100 mg 100 miligramos
17993965 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137451 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH941745100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2097683-67-3
Fórmula molecular C24 H29 N O4
Peso molecular (g/mol) 395.49
Sinónimo 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-3-hydroxy-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-, 3-Hydroxydonepezil, 2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl]-3-hydroxy-5,6-dimethoxyindan-1-one
Nombre IUPAC 2-[(1-benzilpiperidina-4-il)metil]-3-hidroxi-5,6-dimetaxi-2,3-dihidroinden-1-uno
SMILES COc1cc2C(O)C(CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)C(=O)c2cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy Donepezil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H29NO4/c1-28-21-13-18-19(14-22(21)29-2)24(27)20(23(18)26)12-16-8-10-25(11-9-16)15-17-6-4-3-5-7-17/h3-7,13-14,16,20,23,26H,8-12,15H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.2097
Porcentaje de pureza >95%