Learn More
3-Hidroxi-DL-Kynurenine, TRC
Código de producto. 30006600
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006600 10 mg 10 miligramos
30004633 5 mg 5 miligramos
30003863 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006600 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95075810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 484-78-6
Fórmula molecular C10 H12 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 224.21
Sinónimo α,2-Diamino-3-hydroxy-γ-oxo-benzenebutanoic acid, 3-(3-Hydroxyanthraniloyl)-alanine, 3-Hydroxykynurenine
Nombre IUPAC 2-amino-4-(2-amino-3-hidroxi-fenil)-4-oxo-butanoico ácido
SMILES NC(CC(=O)c1cccc(O)c1N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-DL-kynurenine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2O4/c11-6(10(15)16)4-8(14)5-2-1-3-7(13)9(5)12/h1-3,6,13H,4,11-12H2,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.0797
Porcentaje de pureza >95%