Learn More
3-Hidroxi-Detomidina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30006790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006790 1 mg 1 miligramo
30010464 5 mg 5 miligramos
30008556 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006790 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8253401MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1794759-72-0
Fórmula molecular C12 H14 N2 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 238.71
Sinónimo 3-(1H-Imidazol-5-ylmethyl)-2-methylbenzenemethanol Hydrochloride, 3-(1H-Imidazol-4-ylmethyl)-2-methylbenzenemethanol Hydrochloride;
Nombre IUPAC [3-(1H-imidazol-4-ilmetil)-2-metilfenilometanol; Cloruro
SMILES Cl.Cc1c(CO)cccc1Cc2c[nH]cn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy Detomidine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N2O.ClH/c1-9-10(3-2-4-11(9)7-15)5-12-6-13-8-14-12;/h2-4,6,8,15H,5,7H2,1H3,(H,13,14);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.0873
Porcentaje de pureza >95%