Learn More
3-Hidroxi Desloratadina, TRC
Código de producto. 30406914
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406914 50 mg
30392867 1 mg
30399509 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406914 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH93675050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119410-08-1
Fórmula molecular C19 H19 Cl N2 O
Peso molecular (g/mol) 326.82
Sinónimo 5H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-3-ol, 8-chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-, 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-3-ol, 3-Hydroxydesloratadine, Sch 45581
Nombre IUPAC 8-cloro-11-piperidina-4-ilideno-5,6-dihidrobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridina-3-ol
SMILES Oc1cnc2C(=C3CCNCC3)c4ccc(Cl)cc4CCc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy Desloratadine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19ClN2O/c20-15-3-4-17-13(9-15)1-2-14-10-16(23)11-22-19(14)18(17)12-5-7-21-8-6-12/h3-4,9-11,21,23H,1-2,5-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.1186
Porcentaje de pureza >95%