Learn More
3-Hidroxi Desloratadina-d4, TRC
Código de producto. 30398013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30398013 1 mg
30393383 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30398013 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9367521MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246819-99-7
Fórmula molecular C19H15D4ClN2O
Peso molecular (g/mol) 330.84
Sinónimo 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-3-ol-d4, 3-Hydroxydesloratadine-d4, Sch 45581-d4
SMILES ClC1=CC(CCC2=CC(O)=CN=C2/3)=C(C=C1)C3=C4CC([2H])([2H])NC([2H])([2H])C\4
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy Desloratadine-d4
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19ClN2O/c20-15-3-4-17-13(9-15)1-2-14-10-16(23)11-22-19(14)18(17)12-5-7-21-8-6-12/h3-4,9-11,21,23H,1-2,5-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.1437