Learn More
3-Hidroxi Desoxi Dihidro Artemisinina, TRC
Código de producto. 30407018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30407018 250 mg -
30395910 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30407018 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH934950250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126641-61-0
Fórmula molecular C15H24O5
Peso molecular (g/mol) 284.35
Sinónimo (3R,3aS,6R,6aS,8R,9S,10aR,10bR)-Decahydro-3,6,9-trimethyl-10aH-9,10b-epoxypyrano[4,3,2-jk][2]benzoxepin-2,8-diol, 3-Hydroxy Desoxy-dihydroartemisinin
SMILES C[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H](C)C(O)O[C@@H]3O[C@@]4(C)O[C@]23[C@H]1C[C@H]4O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy Deoxy Dihydro Artemisinin
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24O5/c1-7-4-5-9-8(2)12(17)18-13-15(9)10(7)6-11(16)14(3,19-13)20-15/h7-13,16-17H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,9+,10+,11-,12?,13-,14+,15+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.1624