Learn More
3-Hidroxi-Citalopram, TRC
Código de producto. 30008513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008513 1 mg 1 miligramo
30010338 5 mg 5 miligramos
30011516 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008513 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9183501MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 411221-53-9
Fórmula molecular C20 H21 F N2 O2
Peso molecular (g/mol) 340.39
Sinónimo 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-, 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-3-hydroxy-1,3-dihydroiso-benzofuran-5-carbonitrile, 3-Hydroxy Citalopram, 3-Hydroxycitalopram
Nombre IUPAC 1-[3-(dimetilamino)propilo]-1-(4-fluorofenilo)-3-hidroxi-3H-2-benzofurano-5-carbonitrilo
SMILES CN(C)CCCC1(OC(O)c2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-hydroxy Citalopram
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H21FN2O2/c1-23(2)11-3-10-20(15-5-7-16(21)8-6-15)18-9-4-14(13-22)12-17(18)19(24)25-20/h4-9,12,19,24H,3,10-11H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.1587