Learn More
3-Hidroxi Carvedilol-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy Carvedilol-d5 |
| CAS | 1329836-56-7 |
| Fórmula molecular | C24H21D5N2O5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4-[2-Hydroxy-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]propoxy-d5]-9H-carbazol-3-ol, (+/-)-4-[2-Hydroxy-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]propoxy-d9]-9H-carbazol-3-ol, BM 910228-d5, SB 2114755-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H26N2O5/c1-29-21-8-4-5-9-22(21)30-13-12-25-14-16(27)15-31-24-20(28)11-10-19-23(24)17-6-2-3-7-18(17)26-19/h2-11,16,25-28H,12-15H2,1H3/i14D2,15D2,16D |
| SMILES | [2H]C([2H])(NCCOc1ccccc1OC)C([2H])(O)C([2H])([2H])Oc2c(O)ccc3[nH]c4ccccc4c23 |
| Nombre IUPAC | 4-[1,1,2,3,3-pentadeuterio-2-hidroxi-3-[2-(2-metoxifenoxi)etilamino]propoxi]-9H-carbazol-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 427.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 427.2156 |