Learn More
3-Hidroxi Carbofurano-d3, TRC
Código de producto. 30408193
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408193 10 mg
30398361 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30408193 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH82504210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1794759-59-3
Fórmula molecular C12H12D3NO4
Peso molecular (g/mol) 240.27
Sinónimo 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-3,7-benzofurandiol 7-(N-Methylcarbamate-d3), (Methyl-d3)carbamic Acid 2,3-Dihydro-3-hydroxy-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl Ester, 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-3-hydroxy-7-benzofuranyl N-(Methyl-d3)carbamate, 2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-3-hydroxy-7-benzofuranyl (Methyl-d3)carbamate, 2,3-Dihydro-3-hydroxy-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl (Methyl-d3)carbamate
SMILES O=C(NC([2H])([2H])[2H])OC1=C2C(C(O)C(C)(C)O2)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy Carbofuran-d3
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15NO4/c1-12(2)10(14)7-5-4-6-8(9(7)17-12)16-11(15)13-3/h4-6,10,14H,1-3H3,(H,13,15)/i3D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.1189