Learn More
3-Hidroxi Carbamazepina, TRC
Código de producto. 30007927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30007927 5 mg 5 miligramos
30004814 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007927 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8841055MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68011-67-6
Fórmula molecular C15 H12 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 252.27
Sinónimo 3-Hydroxycarbamazepine, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 3-hydroxy-, 3-Hydroxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, 3-Hydroxycarbamazepine
Nombre IUPAC 2-hidroxibenzo[b][1]benzazepina-11-carboxamida
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccc(O)cc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy Carbamazepine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(19)17-13-4-2-1-3-10(13)5-6-11-7-8-12(18)9-14(11)17/h1-9,18H,(H2,16,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.0899