Learn More
3-Hidroxi benzopireno, TRC
Código de producto. 17933605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17933605 5 mg 5 miligramos
17994115 1 mg 1 miligramo
17904765 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17933605 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8294005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13345-21-6
Fórmula molecular C20 H12 O
Peso molecular (g/mol) 268.31
Sinónimo Benzo[a]pyren-3-ol, 3-Hydroxy-3,4-benzo[a]pyrene, 3-Hydroxybenzo[a]pyrene;
Nombre IUPAC benzo[a]pyren-3-ol
SMILES Oc1ccc2ccc3c4ccccc4cc5ccc1c2c35
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy Benzopyrene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H12O/c21-18-10-7-12-5-8-16-15-4-2-1-3-13(15)11-14-6-9-17(18)19(12)20(14)16/h1-11,21H
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.0888
Porcentaje de pureza >95%