Learn More
3-Hidroxi Anagrelida, TRC
Código de producto. 30393790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30393790 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30393790 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH7983005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxyanagrelide
CAS 733043-41-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 H7 Cl2 N3 O2
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7Cl2N3O2/c11-5-1-2-6-4(7(5)12)3-15-9(17)8(16)14-10(15)13-6/h1-2,9,17H,3H2,(H,13,14,16)
SMILES OC1N2Cc3c(Cl)c(Cl)ccc3N=C2NC1=O
Nombre IUPAC 6,7-dicloro-3-hidroxi-3,5-dihidro-1H-imidazo[2,1-b]quinazolin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 272.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.9915
Porcentaje de pureza >95