Learn More
3-Hidroxi-Alfa-metil-tirosina Éster Metílico, TRC
Código de producto. 30398925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30398925 10 mg -
30391088 5 mg -
30398150 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30398925 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH78501010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 158190-23-9
Fórmula molecular C11H15NO4
Peso molecular (g/mol) 225.24
Sinónimo 3-Hydroxy-α-Methyl-Tyrosine Methyl Ester
Nombre IUPAC Metil 2-amino-3-(3,4-dihidroxifenil)-2-metilpropanoato
SMILES COC(=O)C(C)(N)Cc1ccc(O)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-alpha-methyl-tyrosine Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO4/c1-11(12,10(15)16-2)6-7-3-4-8(13)9(14)5-7/h3-5,13-14H,6,12H2,1-2H3
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.1001