Learn More
3-Hidroxi-6-metil-2-nitropiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357126 50 g 50 g
11347126 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357126 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07074.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15128-90-2 | C6H6N2O3 | 154.125 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15128-90-2
Fórmula molecular C6H6N2O3
Peso molecular (g/mol) 154.125
Número MDL MFCD00006259
Clave InChI WZMGQHIBXUAYGS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 84801
SMILES CC1=NC(=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-6-methyl-2-nitropyridine
Punto de fusión 105°C to 108°C
Cantidad 50 g
Beilstein 974751
Sinónimo 3-hydroxy-6-methyl-2-nitropyridine, 6-methyl-2-nitropyridin-3-ol, 6-methyl-2-nitro-3-pyridinol, 3-pyridinol, 6-methyl-2-nitro, 3-hydroxy-2-nitro-6-picoline 3-hydroxy-6-methyl-2-nitropyridine, pubchem6630, 2-nitro-6-methylpyridin-3-ol, 3-pyridinol,6-methyl-2-nitro, 6-methyl-2-nitro-pyridin-3-ol, wzmgqhibxuaygs-uhfffaoysa
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.13
Porcentaje de pureza 99%