Learn More
Ácido 3-hidroxi-5-(trifluorometil)benzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11366529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11366529 1 g 1 g
15417565 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11366529 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26157.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 328-69-8 | Molecular Formula: C8H5F3O3 | Molecular Weight: 206.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 328-69-8
Fórmula molecular C8H5F3O3
Peso molecular (g/mol) 206.12
Número MDL MFCD07368783
Clave InChI BJUOAPFXYPEEMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxy-5-trifluoromethyl benzoic acid, 3-hydroxy-5-trifluoromethyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-hydroxy-5-trifluoromethyl, 3-hydroxy-5-trifluoromethylbenzoicacid, acmc-1cprz, ksc496i2d, 3-carboxy-5-hydroxybenzotrifluoride, 3-carboxy-5-trifluoromethyl phenol, 5-hydroxy-3-trifluoromethyl-benzoic acid, 5-hydroxy-3-trifluoromethyl benzoic acid
PubChem CID 2783146
Nombre IUPAC ácido 3-hidroxi-5-(trifluorometil)benzoico
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto de fusión 191°C to 193°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.12
Porcentaje de pureza 99%