Learn More
3-Hidroxi-5-fenilpirol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-5-phenylpyrrole |
| CAS | 100750-40-1 |
| Fórmula molecular | C10 H9 N O |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9NO/c12-9-6-10(11-7-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,11-12H |
| SMILES | Oc1c[nH]c(c1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 5-fenil-1H-pirrul-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 159.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.0684 |