Learn More
3-hidroxi-5-fenilisoxazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-5-phenylisoxazole |
| CAS | 939-05-9 |
| Fórmula molecular | C9H7NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Isoxazolol, 5-phenyl- (8CI), 4-Isoxazolin-3-one, 5-phenyl- (7CI), 5-Phenyl-3(2H)-isoxazolone, 3-Hydroxy-5-phenylisoxazole, 5-Phenyl-3-hydroxyisoxazole, 3(2H)-Isoxazolone, 5-phenyl-, 5-Phenyl-3(2H)-isoxazolone, 5-Phenyl-3-hydroxyisoxazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7NO2/c11-9-6-8(12-10-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,10,11) |
| SMILES | Oc1cc(on1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 5-fenil-1,2-oxazol-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 161.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.0477 |