Learn More
Ácido 3-hidroxi-5-nitrobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid |
| CAS | 78238-14-9 |
| Fórmula molecular | C7H5NO5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5NO5/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11) |
| SMILES | O=[N+]([O-])C1=CC(O)=CC(C(O)=O)=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 183.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.0168 |