Learn More
3-hidroxi-5-metilpiridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 13521630 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
13521630 250 mg 250 miligramos
13501630 1 g 1 g
13511630 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13521630 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 448742500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 42732-49-0
Fórmula molecular C6H7NO
Peso molecular (g/mol) 109.13
Clave InChI RYJNCIGFPWGVPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxy-5-picoline, 3-hydroxy-5-methylpyridine, 5-methyl-3-hydroxypyridine, 5-hydroxy-3-picoline, 5-methyl-3-pyridinol, 5-methyl-3-pyridol, pubchem6629, 5-methyl-3-hydroxy-pyridine, 3-pyridinol, 5-methyl, 3-hydroxy-5-methylpyridine 250mg
PubChem CID 224753
Nombre IUPAC 5-metilpiridin-3-ol
SMILES CC1=CC(=CN=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxy-5-methylpyridine
Punto de fusión 136.0°C to 140.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Hydroxy-5-methylpyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2